Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase AmpliTaq Gold™ avec tampon Gold et MgCl2
Forme chimiquement modifiée de l’ADN polymérase AmpliTaq nécessitant une activation thermique
Marque:  Applied Biosystems™ 4317742
15279.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24357" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10640796
  • 17470.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
AmpliTaq Gold DNA Polymerase is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. This modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activation à démarrage à chaud
L’enzyme modifiée est fournie à l’état inactif. Sous l’effet d’une activation thermique, l’agent modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR classiques.
Spécificité accrue, rendement plus élevé
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold peut être activée partiellement ou complètement à une étape de chaleur pré-PCR ou peut être activée lentement et de manière progressive pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Lors du thermocyclage, l’enzyme active est libérée progressivement, avec ou sans étape d’activation thermique immédiate limitée, de façon à s’aligner sur la concentration du modèle et à augmenter la spécificité. Les réactifs n’étant pas perdus dans la formation de produits indésirables, le rendement de produits spécifiques est ainsi augmenté. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold est une enzyme chimique à démarrage à chaud ; il n’existe donc aucun risque de contamination biologique. Le tampon GeneAmp 10X PCR Gold est formulé pour permettre une activation flexible et efficace de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, résultant en une amplification par PCR robuste et hautement spécifique. La force ionique et le pH du tampon GeneAmp 10X PCR Gold ont été optimisés pour fournir une température et une plage de temps d’activation plus larges lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec l’ADN polymérase AmpliTaq Gold.
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 pour des performances supérieures
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est également disponible pour des performances PCR encore meilleures. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, l’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est purifiée selon un processus de séparation exclusif supplémentaire, destiné à éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique. Lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec le tampon 360 Gold Buffer, et grâce à ses capacités de démarrage à chaud, cette enzyme ultra-pure permet de réduire les faux-positifs, d’amplifier les séquences cibles à faible concentration et d’accélérer l’amplification de toute une série de modèles. La séquence activatrice 360 GC fournie fonctionne grâce à des modèles riches en GC complexes.
  • Sensibilité optimisée dans le cadre d’amplifications en faible nombre de copies grâce à une activation thermique progressive
  • Gain de temps et réduction de l’utilisation de réactifs grâce à une PCR multiplex fructueuse
  • Comprend le tampon GeneAmp 10X PCR Gold Buffer avec MgCl2
  • Enzyme d’activation chimique à chaud automatisée pour des performances supérieures en termes de spécificité, de sensibilité et de rendement
PCR à démarrage à chaud, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient 5 boîtes au total, comprenant chacune les éléments suivants :
• 5 tubes (200 µl à 5 U / µl) d’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ (250 unités au total par tube)
• 20 tubes (1,5 ml) de tampon GeneAmp™ 10X Gold (150 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 500 mM de KCl)
• 20 tubes (1,5 ml) de chlorure de magnésium 25 mM.
Conserver entre -15 et -30 °C.
Faible
Étalon
ADN polymérase
Dry Ice
5 U/µl
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
3’-A
5 kb ou moins
Tube
ADN polymérase AmpliTaq Gold
5’ à 3’
25 000 unités
Hot-start PCR
1 X
20 000 réactions
Composants séparés
ADN