Learn More
Bromure d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
61.31€ - 229.14€
Identifiants chimiques
CAS | 12124-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BrH4N |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.94 |
Numéro MDL | MFCD00011419 |
Clé InChI | SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | bromure d’ammonium |
SMILES | [NH4+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12153751
|
Thermo Scientific Acros
446315000 |
500 g | Flacon en plastique |
61.31€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12143751
|
Thermo Scientific Acros
446310025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
229.14€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12124-97-9 | |
97.94 | |
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N | |
[NH4+].[Br-] |
BrH4N | |
MFCD00011419 | |
bromure d’ammonium |
Spécification
235.0°C | |
452.0°C | |
BrH4N | |
MFCD00011419 | |
Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate | |
[NH4+].[Br-] | |
97.94 | |
Réactif ACS |
Ammonium bromide | |
12124-97-9 | |
NH4Br | |
15,502 | |
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N | |
bromure d’ammonium | |
97.94 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-183-8
- Ammonium bromide