Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium bicarbonate |
Point de fusion | 105.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | NH4HCO3 |
Merck Index | 15, 494 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 220g/L (20°C) |
Poids de la formule | 79.06 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium bicarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu