Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile bleus Kimtech™
Les gants ambidextres en nitrile bleus Kimtech™ offrent une excellente sensibilité tactile et une excellente adhérence dans des environnements humides et secs. Les gants sans latex, silicone ni poudre sont conçus pour une utilisation confortable, respectueuse de la peau et prolongée.
Spécification
Certifications/Conformité Produit EPI de catégorie III selon la norme CE 0123, classé par la directive 89/686/CEE du Conseil européen, testé conformément à la norme EN 420:2003. Atteint ou dépasse le NQA de 1,5 pour l’absence de petits orifices, conforme à la norme ISO 9001 (et à la norme EN 420:2003)
Classification EPI catégorie III
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Lisse
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Conformité assurée :
    • EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
    • EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
  • Une finition biscuit lisse améliore la prise en main et la sensibilité tactile pour des procédés plus sûrs et plus efficaces dans des conditions humides ou sèches.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
  • Finition entièrement texturée pour garantir une excellente préhension dans des conditions humides ou sèches
  • Protection contre les virus selon la norme ISO 16607
Spécification
Spécification
Produit EPI de catégorie III selon la norme CE 0123, classé par la directive 89/686/CEE du Conseil européen, testé conformément à la norme EN 420:2003. Atteint ou dépasse le NQA de 1,5 pour l’absence de petits orifices, conforme à la norme ISO 9001 (et à la norme EN 420:2003)
Bleu
Lisse
Nitrile
Gants
Texturés
Perforation et abrasion, produits chimiques, micro-organismes
244 mm
EPI catégorie III
Single-use
Ambidextres
Sans poudre
Majeur : 0,15 mm ; Paume : 0,12 mm ; Manchette : 0,09 mm
Conçu pour une vaste gamme d’applications non stériles
21 MPa
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile bleus Kimtech™