Learn More
Amberlite™ IRA-958 (Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Supprime la couleur, les matières organiques et le cyanure
72.06€ - 532.65€
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-958(Cl)
Forme physique Billes
Numéro MDL MFCD00211600
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11335457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11325457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11315457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042702.A7
5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Removal of color, organics, and cyanideAmberlite™ IRA-958(Cl), ion exchange resin is used as an organic scavenger for the adsorption of natural organic matter from surface water. It is an acrylic resin for decolorization and the removal of organic material. Further, it is useful for decolorizing sugar juices and cane syrups, citric acid purification and capturing metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Amberlite IRA-958(Cl)
MFCD00211600
Insoluble in water.
Billes
Blanc
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante