Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés sans bouchon
Ideal for UV sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles without Cap are for general use.
69.09€ - 190.33€
Spécification
Couleur | Amber |
---|---|
Matériau | Glass |
Closure Included | No |
Bouche | Étroit |
Forme | Boston Round |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11503642
|
Fisherbrand™
02911908 |
60 mL | 288/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
11513642
|
Fisherbrand™
02911904 |
120 mL | 160/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
11523642
|
Fisherbrand™
02911905 |
240 mL | 108/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
11734249
|
Fisherbrand™
02911902 |
480 mL | 60/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
11744249
|
Fisherbrand™
02911903 |
960 mL | 30/Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
- Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Amber | |
No | |
Boston Round | |
Screw Cap |
Glass | |
Étroit | |
Boston Round Bottle | |