Learn More
Perchlorate d’aluminium non ahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381768
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81029-06-3
Formule moléculaire AlCl3H18O21
Poids moléculaire (g/mol) 487.455
Numéro MDL MFCD00149130
Clé InChI CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
CID PubChem 16211522
Nom IUPAC aluminium ; triperchlorate ; non ahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum perchlorate nonahydrate
Point de fusion 82°C
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 487.46 (325.33 Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .