Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dish with Lid
Stainless Steel Dish and Lid is 80 mm in diameter.
Marque:  Nickel Electro™ BHT-770-000T
Code produit. 11449559
Description
Description
  • 80 mm Stainless Steel Dish and Lid
Spécification
Spécification
4.1 oz.
Plat
Argent
Rond
Non traité
120 mL
22 mm
3.3 in.
Autoclavable
120 ml
Acier inoxydable
Non stérile
Cuvette d’évaporation
Test du lait
0.9 in.
85 mm
Nom du produit
Nickel Electro™ Stainless Steel Dish with Lid > Capacité : 120 ml