Learn More
Sulfate d’aluminium octadécahydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10744124
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-31-8
Formule moléculaire Al2O12S3·18H2O
Poids moléculaire (g/mol) 666.4
Numéro MDL MFCD00149136
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate octadecahydrate
Point de fusion 86.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15, 360
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 666.4
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.