Learn More
R&L Enterprises™ Pince pour récipient de réaction
Conçu pour prendre en charge les récipients de réaction Quickfit. Les pinces pour récipient de réaction R&L Enterprises™ ont des mâchoires recouvertes de fibre de verre s’ouvrant jusqu’à 180 mm maximum.
Marque:  R&L Enterprises™ 2124
Code produit. 10360295
  • 90.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chaque pince est fournie avec deux tiges d’extension, l’une pour une utilisation avec des récipients jusqu’ à 5 L, et l’autre jusqu’à 20 L
  • Les tiges peuvent être fixées sur le corps principal à l’aide de vis à six pans, pour lesquelles une clé est fournie
  • Le diamètre de la tige est de 9,5 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
Alliage, acier galvanisé
Revêtement résistant à la chaleur
Pince pour récipient de réaction
À utiliser avec des récipients de 5/20 L maximum
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
R&L Enterprises™ Pince pour récipient de réaction > S’utilise avec : À utiliser avec des récipients de 5/20 L maximum