Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors
Pour une utilisation avec une variété de tubes et plaques Eppendorf, Corning et Nalgene de différentes formes et tailles.
Marque: Eppendorf™ 5920722000
319.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec :- 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
- 250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique et 250 ml fond conique Nunc™, ensemble de 2 pièces
- Veuillez noter que ces flacons coniques doivent être utilisés avec un insert de forme conique fourni par le fabricant.
- 49 x 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
- 5,5 à 12 ml, ensemble de 2 pièces
- 500 ml Corning™, ensemble de 2 pièces
- 500 ml Nalgene™, ensemble de 2 pièces
- 50 ml, ensemble de 2 pièces
- 5 ml FACS, ensemble de 2 pièces
- 750 ml, ensemble de 2 pièces
- 9 ml, ensemble de 2 pièces
- Tubes Eppendorf™ 5,0 ml et 15 ml, ensemble de 2 pièces
- Plaques MTP, DWP, PCR, ensemble de 2 pièces
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
9 mL | |
29 |
Fond rond | |
Rotor S-4x1000, godets de grande capacité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors > Capacité : 9 ml ; type de tube : Fond rond
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu