Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’air en acrylique Flo-Rite™
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Le débitmètre d’air en acrylique Key Instruments™ Flo-Rite™ permet une lecture directe des débits de l’air ou de l’eau et est disponible avec des unités de mesure impériales ou métriques.
Marque:  Key Instruments™ FR2A13BNBN
Code produit. 11927425
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CARACTÉRISTIQUES
  • Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
  • Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
  • Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
  • Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
  • Démontage et montage faciles pour l’entretien
  • Structure en acrylique transparent monobloc et durable
  • Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
APPLICATIONS
  • Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
  • Équipement de désalinisation
  • Analyseurs de gazSystèmes médicaux
  • Équipement de phototraitement
  • Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Spécification
Spécification
Débitmètre
0,1 à 1 L/min
100 psi
102 mm
± 0,5%
50, 100 ou 127 mm
65°C
>±5 %
Air
Mesure des flux liquides ou gazeux dans l’équipement d’échantillonnage de l’air, les systèmes de chromatographie, le matériel de désalinisation, les analyseurs gazeux, les systèmes médicaux, l’équipement photo, le traitement et la distribution de l’eau et dans les systèmes d’aquaculture
Acrylique
26 mm
Buna-N