Learn More
Acrylamide : Bis-Acrylamide19:1 (Poudre / électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit. 10786644
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Ce mélange de poudre sèche est prémélangé pour la réticulation à 5 % et convient au séquençage de l’ADN et à la séparation des protéines de faible poids moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1
Forme physique Solide
CAS 79-06-1, 110-26-9
Conductivité 10μmhos max.
Couleur Blanc
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00008032
Numéro UN 2074
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Qualité Électrophorèse
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.