Learn More
Chlorure d’acétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
69.24€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
Numéro MDL MFCD00000719
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
SMILES CC(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10317520
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
151270010
1 L Flacon en verre
69.24€
1L
10256100
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
151270025
2.5 L Flacon en verre
136.68€
2.50L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
75-36-5
78.50
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
6367
Chlorure d’acétyle
C2H3ClO
MFCD00000719
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CHEBI:37580
CC(Cl)=O
Spécification
Acetyl chloride
-112.0°C
51.0°C
Authentique
C2H3ClO
1.3876 to 1.3896
02, 173
15, 80
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Chlorure d’acétyle
6367
78.5
Liquide
75-36-5
1.1000g/mL
4°C
97.5% min. (GC)
CH3COCl
MFCD00000719
01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
1.1
Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
CC(Cl)=O
78.50
CHEBI:37580
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-865-6
Identifiant produit
  • Acetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetyl chloride