Learn More
Acétonitrile, pour la synthèse de l’ADN et le séquençage des protéines, Fisher Chemical
Code produit. 10030010
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81°C, incolore, 41,05 g/mol, -46°C, 1 878, flacon de verre ambré, liquide, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.