Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, qualité de gradient, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15634520
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, qualité de gradient, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15634520
2.5 L-PC
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15634520
Marque: Honeywell-Chromasolv 348512.5LPC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥ 99.9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C
Note relative au nom for HPLC
Absorbance HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU
Densité 0.786g/mL at 25°C
Point d’ébullition 81°C to 82°C
Quantité 2.5 L-PC
Indice de réfraction n20/D 1.344
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV™ Gradient
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, qualité de gradient, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >