Learn More
Acétone-d6, pour RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
51.36€ - 147.74€
Identifiants chimiques
CAS | 666-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 64.117 |
Numéro MDL | MFCD00044635 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
Synonyme | acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone |
CID PubChem | 522220 |
ChEBI | CHEBI:78217 |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one |
SMILES | CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10694682
|
Thermo Scientific Acros
181160100 |
10 ml | Flacon en verre |
51.36€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10184100
|
Thermo Scientific Acros
181160500 |
50 ml | Flacon en verre |
147.74€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
666-52-4 | |
64.117 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
522220 | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CHEBI:78217 | |
CC(=O)C |
Spécification
Acetone-d6 | |
Incolore | |
0.8700g/mL | |
−20°C | |
666-52-4 | |
-93.0°C | |
100.0 | |
CD3COCD3 | |
01, III, 2741 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one | |
522220 | |
64.13 |
Liquide | |
99.5 atom % D | |
99,4% min | |
0,3 % max. (coulométrique) | |
99.4 | |
55.0°C | |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CC(=O)C | |
64.117 | |
CHEBI:78217 | |
RMN |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-563-9