Learn More
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15635580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2,5 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon poly
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Point de fusion 16,2°C
Point d’ébullition 117°C à 118°C
Couleur Incolore
Aspect Liquide
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité TraceSELECT™
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 2,5 L
Limite d’explosion 4 % à 59°F, 16 % à 92°F
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.371
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™ >