Learn More
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™ Code produit.: 15615580
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15615580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
100 mL, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15615580
Marque: Honeywell-Fluka 45727100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Point de fusion 16.2°C
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Couleur Incolore
Aspect Liquid
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité TraceSELECT™
Densité 1.049g/mL at 25°C
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 4% at 59°F, 16% at 92°F
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.371
Densité de vapeur 2.07 (vs air)
Nom du produit
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™ >