Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99 %, pour la biochimie, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Absorbance | (c = 0,1 M, eau), (c = 0,1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 260 nm, 0,01 max. à 280 nm |
Nom chimique ou matériau | Acetic acid, sodium salt |
Point de fusion | 324,0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | CH3CO2Na |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool |
Poids de la formule | 82.03 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | Biochimie |
Quantité | 1kg |
Afficher plus |
Nom du produit
Acide acétique, sel de sodium, 99 %, pour la biochimie, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu