Learn More
Acide acétique glacial, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Primar Plus™, Fisher Chemical
59.65€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10120273
Afficher les documents
Fisher Chemical
A/0411/PB08
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10334193
Afficher les documents
Fisher Chemical
A/0411/PB15
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10232953
Afficher les documents
Fisher Chemical
A/0411/PB17
2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
CC(O)=O
C2H4O2
MFCD00036152
iodochlorane
Spécification
2.5
16°C
Incolore
MFCD00036152
CC(O)=O
60.05
Flacon en plastique PEHD
2.1
64-19-7
117°C
C2H4O2
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
iodochlorane
60.05g/mol
Liquide
1.52kPa at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Acetic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.