Learn More
Acide acétique, glacial, ACS, 99,7+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13572310
Acide acétique, glacial, ACS, 99,7+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13572310
2 L
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
2 L
4 x 500 ml
Code produit. 13572310
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036289.K3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Glacial
pH 2,5
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité ACS
Densité 1,049 g/ml
Quantité 2 L
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Âcre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN03L023 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
Numéro de lotM28L042 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
Numéro de lotM22L008 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
Numéro de lotM13L019 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
Numéro de lotM13L014 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, glacial, ACS, 99,7+ %, Thermo Scientific Chemicals >