Learn More
Concentrat d’acide acétique, pour 1 L de solution étalon, 1,0 M CH3COOH (1 N), Honeywell Fluka™
pour 1 L de solution étalon, 1,0 M CH3COOH (1 N)
85.08€ - 313.07€
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15605200
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
38051-1EA
1 pièce.
85.08€
1 pièce
15615200
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
38051-6X1EA
6 x 1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Concentrat d’acide acétique, pour 1 L de solution étalon, 1,0 M CH3COOH (1 N), Honeywell Fluka™