Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pour la biochimie
30.75€ - 246.23€
Identifiants chimiques
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.083 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
CID PubChem | 517165 |
ChEBI | CHEBI:62947 |
Nom IUPAC | azanium ; acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12397183
|
Thermo Scientific Chemicals
447121000 |
100 g | Flacon en plastique |
30.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12307193
|
Thermo Scientific Chemicals
447125000 |
500 g | Flacon en plastique |
74.77€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12387183
|
Thermo Scientific Chemicals
447120025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
246.23€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimieIdentifiants chimiques
631-61-8 | |
77.083 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CHEBI:62947 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] |
C2H7NO2 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
517165 | |
azanium ; acétate |
Spécification
(c = 1 M, eau), (c = 1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 280 nm, 0,01 max. à 350 nm, 0,02 max. à 254 nm | |
631-61-8 | |
98% | |
CH3CO2NH4 | |
Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C) | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI:62947 | |
98% | |
136°C |
Acetic acid, ammonium salt | |
114,0°C | |
C2H7NO2 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; acétate | |
517165 | |
77.08 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid, ammonium salt