Learn More
Acide acétique, solution volumétrique étalon d’acculute, concentration finale 1,0 N
Code produit. 11379289
Click to view available options
Quantité:
1 Unit
6 Units
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution
Note relative au nom Final Concentration 1.0N
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2790
Poids de la formule 60.05
Quantité 6 Units
Odeur Pungent
Forme physique Liquide