Learn More
Acide acétique, 99 à 100 %, Chem Lab™
Code produit. 11935039
5 L
Click to view available options
Quantité:
5 L
Spécification
pH < 2
Point de fusion 17°C
Couleur Incolore
Pourcentage de pureté 99 to 100%
Densité 1,05 g/ml
Quantité 5 L
Odeur Spécifique
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, 99 à 100 %, Chem Lab™ >