Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour ACE de souris
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMACEX5
Description
The Mouse Angiotensin Converting Enzyme (Ms ACE) ELISA quantitates Ms ACE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ACE. Principle of the method The Mouse ACE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène code une enzyme impliquée dans la catalyse de la conversion de l’angiotensine I en un peptide physiologiquement actif de l’angiotensine II. L’angiotensine II est un puissant vasopresseur et un peptide stimulant l’aldostérone, qui contrôle la pression artérielle et l’équilibre liquide-électrolyte. Cette enzyme joue un rôle clé dans le système rénine-angiotensine. De nombreuses études ont associé la présence ou l’absence d’un élément de répétition 287 bp Alu dans ce gène aux niveaux d’enzyme circulante ou de pathophysiologies cardiovasculaires. Les deux variantes par épissage alternatif les plus abondantes de ce gène codent deux isozymes : la forme somatique et la forme testiculaire qui sont également actives. Plusieurs variantes par épissage alternatif supplémentaires ont été identifiées, mais leur nature pleine longueur n’a pas été déterminée.Spécification
P09470 | |
0,12 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
11421 | |
<12% | |
Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Chromogène, Solution d’arrêt, Plaques à 96 puits pré-enduites, SAV-HRP, Tampon de lavage, Couvercles de plaques adhésives, Étalon | |
5 x 96 tests | |
Recherches cardiovasculaires | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
0,123 ng/ml à 30 ng/ml | |
0,12 ng/ml à 30 ng/ml | |
Biotine | |
Protéases, peptidases & inhibiteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AW208573,CD143 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl | |
RP23-100A9.1, AW208573, CD143 | |
1 heures 20 min |