Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ FE150
Offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.
349.00€ - 457.00€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 ±199,9 ±2 Au-delà ±de 200 |
---|---|
Sorties | Enregistreur (±2 000 mV) |
Gamme (pH) | 0 à 14 |
Gamme (mV) | ± 1999 mV |
Résolution (mV) | 0,1 mV (±199,9 mV) ; 1 mV au-delà de ±200 mV |
Code produit | Marque | Comprend | Type | Calibration Points | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type | Calibration Points | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17721739
|
Fisherbrand™
S35922 |
Appareil de mesure, support d’électrodes, adaptateur électrique universel (90 à 240 V, 50/60 Hz) | Kit standard | 1 à 5 avec reconnaissance automatique des tampons (ABR) |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17731739
|
Fisherbrand™
S35923 |
Instrument de mesure, sonde de température et support | Kit d’enseignement | États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 ; NIST : pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17741739
|
Fisherbrand™
S35924 |
Meter, Double Junction pH Electrode, Temperature Probe and Stand | Kit bio | États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 ; NIST : pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
442.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17751739
|
Fisherbrand™
S35925 |
Instrument de mesure, électrode de pH/ATC à gel à jonction unique 13-620-FE6 3 en 1 et support | Jeu 3 en 1 | 1 à 5 avec reconnaissance automatique des tampons (ABR) |
457.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and meter-attachable electrode stand. The accumet FE150 pH meters offer efficient sample reading and recording with flexible display options to show display both pH and temperature or mV and temperature simultaneously.
- One to five point pH calibration
- Automatic buffer recognition with two pH buffer sets
- pH slope and offset display
- One point mV calibration
- One point ATC temperature probe calibration
- Automatic or manual temperature compensation
- Ready icon to indicate measurement stability
- Electrode condition icon to indicate status
- 100 data set storage with non-volatile memory
Spécification
±0,2 ±199,9 ±2 Au-delà ±de 200 | |
0 à 14 | |
0,1 mV (±199,9 mV) ; 1 mV au-delà de ±200 mV | |
0,1°C | |
100 ensembles de données | |
Adaptateur CA/CC 9 V (110/220 VCA, 50-60 Hz) |
Enregistreur (±2 000 mV) | |
± 1999 mV | |
0°C à 100°C | |
Incréments de 0,1°C ; plage de décalage : ±5°C | |
BNC, fiche phono de 2,5 mm, pointe de la broche de référence, masse |