Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour lecteurs de microplaques
À utiliser avec les lecteurs de microplaques multimodes, à absorbance et monochromateurs.
Marque:  Agilent BioTek 75053
Code produit. 11630121
  • 440.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Câble série (BT75034)
  • Modem (9 broches femelles à 9 broches mâles)
  • À utiliser avec les modèles ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Câble série (BT75053)
  • Simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles)
  • À utiliser avec les modèles ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Filtre de fluorescence (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • À utiliser avec les modèles Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Fusible (BT46024)
  • 250 V, 1,5 A
  • À utiliser avec le modèle ELx808
Fusible (BT46023)
  • 0,75A
  • À utiliser avec le modèle PowerWave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Câble série, simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles)
Lecteurs de microplaques BioTek