Learn More
Cytiva Accessoires pour systèmes d’électrophorèse Multiphor™ II
Accessoires pour séparations analytiques ou préparatives de protéines et de peptides par focalisation isoélectrique (IEF), native ou SDS PAGE, PAGE 2-D et électrophorèse d’ADN
Marque: Cytiva 80112946
86.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Facilite la production de gels de laboratoire de haute qualité
Spécification
Système d’électrophorèse Multiphor™ II | |
Pièce d’application d’échantillon | |
200/boîte |