Learn More
Thermo Scientific™ Circulateur réfrigéré ARCTIC A40
Le circulateur de bain réfrigéré A40 garantit un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de −40° à +200°C et un volume maximal de bain de 12 litres.
Description
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Circulateur réfrigéré ARCTIC A40