Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés ARCTIC A24B
Les bains réfrigérés A24B sont dotés d’une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de −24° à +200°C et un volume maximal de bain de 27 litres.
Description
Description
Les bains réfrigérés Thermo Scientific™ A24B sont dotés d’une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de −24° à +200°C et un volume maximal de bain de 27 litres. Configurez votre bain réfrigéré avec un contrôleur Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED ou PREMIUM répondant aux besoins spécifiques de votre application.
Les bains réfrigérés sont utilisés avant tout pour contrôler la température des échantillons qu’ils accueillent. De ce fait, les dimensions de la surface de travail représentent un facteur important à évaluer. Ces unités peuvent également être utilisées pour un ensemble limité d’applications réfrigérées.
  • Bains en acier inoxydable solide
  • Le thermostat peut être orienté à 90° sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
  • Kit de circulation externe inclus, pour le raccordement aux tuyaux M16x1, NPT mâle de 6,35 mm (0,25 po), 9,5 mm (0,375 po) de D.E.
  • Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués mais néanmoins profiter d’une performance de réfrigération totale sans aucune détérioration de l’équipement
  • Port de vidange à l’avant
  • Poignées intégrées
  • Réfrigérant sans CFC
Contenu :
Câbles de commande, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandées dans les domaines suivants :
  • Étalonnage
  • Bioréacteurs
  • Évaporateurs rotatifs
  • Condenseurs
  • Tests d’échantillons / de matériaux
  • Préparation d’échantillons / de matériaux