Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent 8 mm
Choisissez parmi notre gamme de flacons en verre de haute qualité à sertir/à clipser de 8 mm. Il s’agit de flacons à échantillons de faible volume parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques de 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Marque:  Thermo Scientific™ SV-S11G
Code produit. 11538210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Manchon de support pour flacons en verre pour des flacons de 6 x 32 mm, adapté aux échantillonneurs automatiques robotisés
Transparent
Verre
32 mm
Manchon porte-flacon
12 mm
12 mm
Fond plat
25
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent 8 mm >