Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent 8 mm
Choisissez parmi notre gamme de flacons en verre de haute qualité à sertir/à clipser de 8 mm. Il s’agit de flacons à échantillons de faible volume parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques de 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Marque: Thermo Scientific™ C4008-739
Description
Choisissez parmi notre vaste gamme de flacons à sertir/à clipser de 8 mm en verre de haute qualité, qui sont des flacons d’échantillons à faible volume, idéaux pour les plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon le mieux adapté à vos besoins- Le joint à sertir de 8 mm minimise l’exposition entre le solvant de l’échantillon et le septum
- Le verre borosilicaté neutre GOLD Grade affiche un faible coefficient de dilatation, une grande pureté et une concentration extrêmement faible en sites actifs, ce qui protège vos analytes contre les interactions indésirables
- Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché.
Compatibilité avec les échantillonneurs automatiques GC et HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consultez le catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Clear Glass Vial, 7 x 40mm, Conical Bottom | |
7 mm | |
7 mm | |
575 μl | |
Base conique | |
Crimp Cap | |
100 | |
8 mm | |
450 μl |
8 mm | |
Clear | |
Glass | |
<2 μL | |
575 μL | |
40 mm | |
8 mm Crimp Top Vial | |
No | |
Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231 |