Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent 8 mm
Choisissez parmi notre gamme de flacons en verre de haute qualité à sertir/à clipser de 8 mm. Il s’agit de flacons à échantillons de faible volume parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques de 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Marque: Thermo Scientific™ C4008-741
27.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Description
Choisissez parmi notre vaste gamme de flacons à sertir/à clipser de 8 mm en verre de haute qualité, qui sont des flacons d’échantillons à faible volume, idéaux pour les plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins- Le joint à sertir de 8 mm minimise l’exposition entre le solvant de l’échantillon et le septum
- Le verre borosilicaté GOLD neutre est un verre à faible expansion et ultra pur avec une très faible concentration de sites actifs pour protéger vos analytes des interactions indésirables
- Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibilité avec les échantillonneurs automatiques GC et HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Flacon en verre transparent, 7 x 40 mm, fond plat | |
7 mm | |
7 mm | |
775 μl | |
Base plate | |
Bouchon à sertir | |
100 | |
8 mm | |
650 μl |
8 mm | |
Transparent | |
Verre | |
< 70 μl | |
775 μl | |
40 mm | |
Flacon à bouchon serti de 8 mm | |
Non | |
Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Des économies incroyables sur les produits de test de spectrométrie de masse des peptides et des protéines
Découvrez notre nouvelle promotion sur les produits de test de spectrométrie de masse des peptides et des protéinesCode promotionnel: 24142Expire: 2025-03-14
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 60%