Learn More
Mitutoyo™ Duromètres à affichage numérique séries 20 à 90 Shore D 811
Marque:  Mitutoyo™ 81133701
Encompass
Code produit. 11791584
Description
Description
Duromètre portable Shore A et D
• Conforme aux normes ISO 868 et 7619, ASTM D 2240, DIN 53505, JIS K 7215 et 6253
• Sortie de données Digimatic
• Duromètre forme compacte pour bonne prise en main ou forme longue pour échantillons d'accès difficile, surface chaude. Surface d'appui φ 18mm
• Duromètre analogique
• Résolution 1 unité de dureté
• Aiguille traînante indiquant la valeur maximale
• Compact
Documents
One moment while we fetch your results.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Mitutoyo™ Duromètres à affichage numérique séries 20 à 90 Shore D 811