Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle
GREENER_CHOICE
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 8820
Code produit. 10781592
  • 338.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits avec couvercle Thermo Scientific™ peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
  • Dotés d'une grille alphanumérique moulée, pour l'identification aisée des tubes.
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange fluorescent
Tubes de 1.5 ml
Polypropylène
Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle