Learn More
SHOWA™ 7585 Gants en nitrile à usage unique, non poudrés Code produit.: 16223172
SHOWA™ 7585 Gants en nitrile à usage unique, non poudrés
Code produit. 16223172
2XL
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Code produit. 16223172
Marque: SHOWA™ 758511XXL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gant de protection chimique à manchette longue et à usage unique, robuste, très solide, très résistant à la pénétration !
  • Le gant plus épais offre une plus grande résistance aux produits chimiques
  • Manchette plus longue pour plus de protection
  • Évite les risques d’allergies au latex de type I et IV
  • Sensation de seconde peau, texture plus douce et enfilage facile
  • Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
  • Finition texturée au bout des doigts pour améliorer la préhension
  • Sans plastifiants, sans poudre ni silicone
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Règlement de l’UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, règlement de l’UE 1935/2004 et 10/2011
AQL 0.65
Couleur Bleu cobalt
Jetable Oui
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type de doigt Texturés
Modèle 7585XXL
Type d’emballage Distributeur
Taille du port (métrique) 30 cm
Nom du produit
SHOWA™ 7585 Gants en nitrile à usage unique, non poudrés >