Learn More
JRI Maxant™ Graphiques 7 jours
sur devis - 148.50€
Spécification
Type de produit | 7 Days Chart |
---|---|
Quantité | 100 Pk. |
Plage de durée | 7 jours |
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12668141
![]() |
JRI Maxant™
00003 |
7 Days Chart | -10°C to +20°C | N/A | N/A | ||||||
12506546
![]() |
JRI Maxant™
00294 |
Graphiques 7 jours | -20°C à +20°C |
sur devis
100 pièces |
N/A | ||||||
12628251
![]() |
JRI Maxant™
00318 |
Graphiques 7 jours | -25°C à +25°C |
sur devis
100 pièces |
N/A | ||||||
12638181
![]() |
JRI Maxant™
00350 |
7 Days Chart | -90°C to +10°C | N/A | N/A | ||||||
Spécification
7 Days Chart | |
100 Pk. | |
7 jours |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
JRI Maxant™ Graphiques 7 jours