Learn More
6-Nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10768942
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 19727-83-4
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00005710
Clé InChI LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
CID PubChem 29757
Nom IUPAC 6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Nitroindoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 66°C to 70°C
Couleur Rouge ou orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux