Learn More
Reagecon 500ML AAS STD CHROMIUM 1M HN O3 10,000PPM
Marque:  Reagecon AACRM
500ML AAS STD CHROMIUM 1M HN O3 10,000PPM
Code produit. 11419099
  • 233.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • CHROMIUM AAS STANDARD SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: chromium nitrate, nitric acid