Learn More
4-méthyl-5-nitroimidazole, 98 %, Thermo Scientific™
34.77€ - 110.06€
Identifiants chimiques
CAS | 14003-66-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.10 |
Numéro MDL | MFCD01721395 |
Clé InChI | WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro |
CID PubChem | 26385 |
Nom IUPAC | 5-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
SMILES | CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11986271
|
Thermo Scientific Acros
440400010 |
1 g | Flacon en verre |
34.77€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11996271
|
Thermo Scientific Acros
440400050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
14003-66-8 | |
127.10 | |
WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N | |
26385 | |
CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O |
C4H5N3O2 | |
MFCD01721395 | |
4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro | |
5-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
Spécification
4-Methyl-5-nitroimidazole | |
97.5 | |
203.2°C to 203.3°C | |
Authentique | |
C4H5N3O2 | |
4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro | |
CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O | |
127.10 | |
127.1 | |
Poudre ou poudre cristalline |
14003-66-8 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD01721395 | |
WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N | |
5-methyl-4-nitro-1H-imidazole | |
26385 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-809-5
- 5-Methyl-4-nitroimidazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.