Learn More
5-iodoisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.80€ - 443.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20780-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4INO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.029 |
Numéro MDL | MFCD00016899 |
Clé InChI | OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin |
CID PubChem | 88695 |
Nom IUPAC | 5-iodo-1H-indole-2,3-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11437207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14988.06 |
5 g |
50.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11447207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14988.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11457207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14988.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with phenol yields 5-iodophenolisatin, malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 5-iodoisatine subit une réaction de condensation avec les rendements de phénol 5-iodophénolisatine, l’acide malonique produit de l’acide 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylique.
Solubilité
Acétone soluble, acide acétique, éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
20780-76-1 | |
273.029 | |
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N | |
88695 | |
C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2 |
C8H4INO2 | |
MFCD00016899 | |
5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin | |
5-iodo-1H-indole-2,3-dione |
Spécification
5-Iodoisatin | |
∼276°C (decomposition) | |
MFCD00016899 | |
Light sensitive | |
Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water. | |
C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2 | |
273.029 | |
273.03 |
20780-76-1 | |
C8H4INO2 | |
131248 | |
5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin | |
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-1H-indole-2,3-dione | |
88695 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-035-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante