Learn More
LEEC™ Armoire de séchage avec portes en verre
Idéal pour le séchage de la verrerie de laboratoire et les instruments chirurgicaux, pour le réchauffement ou simplement pour le stockage d’éléments. L’armoire de séchage avec portes en verre LEEC™ utilise la convection naturelle pour le séchage.
Spécification
max. (métrique) | 50°C |
---|---|
Type | Armoire de séchage |
À utiliser avec (application) | Armoires pour le séchage de la verrerie et des instruments ou pour les applications nécessitant un réchauffement contrôlé |
Matériau | Acier inoxydable, polyester |
Tension | 230 V |
Description
- Résistance à la rouille
- Finition en peinture blanche à revêtement par pulvérisation
- Portes étanches en verre trempé
- Tablettes à treillis métallique ajustables
- Éléments chauffants étanches
- Charnières en acier inoxydable de pleine longueur
- Loquets à ressort
- Obturateur coulissant en acier inoxydable pour la ventilation.
- Pieds avant réglables
Spécification
50°C | |
Armoires pour le séchage de la verrerie et des instruments ou pour les applications nécessitant un réchauffement contrôlé | |
230 V |
Armoire de séchage | |
Acier inoxydable, polyester | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LEEC™ Armoire de séchage avec portes en verre