Learn More
Chlorure de 4-n-décylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433457
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54256-43-8
Formule moléculaire C17H25ClO
Poids moléculaire (g/mol) 280.836
Numéro MDL MFCD00041724
Clé InChI HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 104714
Nom IUPAC Chlorure de 4-décylbenzoyle
SMILES CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Decylbenzoyl chloride
Point d’ébullition 171°C to 173°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 280.84
Pourcentage de pureté 98%