Learn More
4-hydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzaldehyde |
Point de fusion | 114.0°C to 118.0°C |
Couleur | Jaune à marron |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | HOC6H4CHO |
Quantité | 1 kg |
Beilstein | 08,64 |
Merck Index | 15,4849 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Hydroxybenzaldehyde
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.