Learn More
4-fluorophtalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384719
4-fluorophtalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384719
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 11384719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22624.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65610-14-2
Formule moléculaire C8H3FN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.124
Numéro MDL MFCD00210430
Clé InChI QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7sAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 103423
Nom IUPAC 4-Fluorobenzène-1,2-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophthalonitrile
Point de fusion 100°C to 102°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Beilstein 2443236
Poids de la formule 146.12
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10131097 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/07/2023 Catalog NumberB22624.MD,B22624.06,B22624.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-fluorophtalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >