Learn More
Bromure de 4-fluorophénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455415
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Densité 0.992
Formule moléculaire C6H4BrFZn
Numéro MDL MFCD02093640
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
Clé InChI VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
Nom IUPAC Bromozinc(1+) ; fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 240.38
CID PubChem 54707046
Poids de la formule 240.38