Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthoxyphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
50.23€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS 179899-07-1
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD03788423
Clé InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
CID PubChem 2782672
Nom IUPAC acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10686840
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
434080010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10696840
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
434080050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
179899-07-1
169.95
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
2782672
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
C7H8BFO3
MFCD03788423
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
Spécification
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
96.0
133.9°C to 137.9°C
Authentic
C7H8BFO3
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
169.95
169.95
Poudre cristalline
179899-07-1
100.0
Blanc
96% min. (HPLC)
MFCD03788423
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
2782672
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.