Learn More
4-bromo-5-méthylisoxazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10542092
4-bromo-5-méthylisoxazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10542092
10 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10542092
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB05698EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5819-40-9
Formule moléculaire C4H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.00
Numéro MDL MFCD00052553
Clé InChI JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
CID PubChem 2774464
Nom IUPAC 4-bromo-5-méthyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 177
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-bromo-5-méthylisoxazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™ >